Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 243,00 zł |
Informacje o tej pozycji
243,00 zł
vapor density
>5.86 (25 °C, vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
description
for ion-selective electrodes
product line
Selectophore™
assay
≥99.9% (GC), ≥99.9%
form
solid
autoignition temp.
1144 °F
expl. lim.
1.5 %
refractive index
n20/D 1.579 (lit.)
bp
259 °C (lit.)
mp
25-27 °C (lit.), 27-29 °C
density
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Selectophore™, ≥99.9% | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description ReagentPlus®, 99% | description ReagentPlus®, ≥99% |
| assay ≥99.9%, ≥99.9% (GC) | assay - | assay 99% | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form solid | form - | form crystals | form crystalline |
| refractive index n20/D 1.579 (lit.) | refractive index n20/D 1.579 (lit.) | refractive index n20/D 1.579 (lit.) | refractive index n20/D 1.579 (lit.) |
| bp 259 °C (lit.) | bp 259 °C (lit.) | bp 259 °C (lit.) | bp 259 °C (lit.) |
| density 1.073 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.073 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.073 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.073 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diphenyl ether
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
239.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
115 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?