Przejdź do
67372
Melting point standard 283-286°C
analytical standard
Synonim(y):
Anthraquinone, ATQ
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
260,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
914,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.21
UNSPSC Code:
20121904
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-549-0
Beilstein/REAXYS Number:
390030
MDL number:
eCl@ss:
32160702
260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
7.16 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 190 °C)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
bp
379-381 °C (lit.)
mp
283-286 °C (±0.3°C), 284-286 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
O=C1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
InChI key
RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
General description
Melting point standard 283-286 °C, anthraquinone is an analytical standard, suitable for the day-to-day calibration of melting point apparatus to guarantee its accuracy, in accordance with local, national and international standards laboratories.
The mp value is recorded as an average of 6 to 12 measurements with a Büchi B-545 equipment that is calibrated against primary standards. Melting point is determined by Capillary method, as described in Ph. Eur. 2.2.14.
Application
Anthraquinone melting point standard 283-286 °C is an mp standard used for physicochemical characterization.
This product also features as a reference standard in thermal property investigations.
Features and Benefits
  • Melting point calibration standard traceable to primary standards (LGC, London)
  • Grade: Analytical Standard
  • Melting point validated in the thermodynamic mode of analysis
  • Standard deviation up to ± 0.3 °C
  • Available with certificates of analysis and safety data sheet
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL82729A90004
Anthraquinone phyproof® Reference Substance
PHL82729
Anthraquinone
description
analytical standard
description
phyproof® Reference Substance
description
97%
format
neat
format
-
format
-
bp
379-381 °C (lit.)
bp
379-381 °C (lit.)
bp
379-381 °C (lit.)
mp
283-286 °C (±0.3°C), 284-286 °C (lit.)
mp
284-286 °C (lit.)
mp
284-286 °C (lit.)
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
grade
-
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
vapor pressure
1 mmHg ( 190 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 190 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 190 °C)
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
482.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
250 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
84-65-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)