Przejdź do
68067
Candida Selective Supplement
suitable for microbiology
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
270,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41171614
eCl@ss:
32160702
270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Candida spp.
General description
An antibiotic supplement recommended for selective isolation of Candida species from mixed cultures.
Application
for selective isolation of Candida species from mixed cultures
Other Notes
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Gentamicin 50 mg
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
926507525851962
description
suitable for microbiology
description
suitable for microbiology
description
suitable for microbiology
description
suitable for microbiology
application(s)
microbiology, clinical testing
environmental
food and beverages
application(s)
microbiology, clinical testing
environmental
food and beverages
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
microbiology, environmental
food and beverages
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
Candida spp.
suitability
Streptococcus spp.
suitability
Yersinia spp.
suitability
Clostridium spp.
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)