Przejdź do
68281
Alkane standard mixture for performance tests of GC-systems
analytical standard, C10 - C40 (all even), 50 mg/l each
Synonim(y):
Determination of hydrocarbons (even-numbered) according to ISO 16703 and EN 14039
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
585,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
585,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
EN 14039, ISO 16703
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.388
density
0.684 g/mL at 20 °C
application(s)
petroleum
format
multi-component solution
Application
Alkane standard mixture has been used as a retention index calibration standard in the metabolic analysis of body fluids of humans and vertebrates using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).
It may also be used for performance tests of GC-systems as per DIN ISO 9377-2:2000 method used for the determination of petroleum hydrocarbons in water samples by gas chromatography technique.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Alkane standard mixture has been used as a retention index calibration standard in the metabolic analysis of body fluids of humans and vertebrates using gas chromatography coupled with mass spectrometry(GC-MS).
Other Notes
contains all even n-alkanes from C10 to C40, 50 mg/L in n-heptane each
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
692469423456681
description
analytical standard, C10 - C40 (all even), 50 mg/l each
description
analytical standard, ~8 mg/mL in heptane
description
analytical standard, C10; C20 - C40 (all even), 50 mg/l each
description
-
application(s)
petroleum
application(s)
environmental
petroleum
application(s)
environmental
petroleum
application(s)
environmental
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
agency
ISO 16703, EN 14039
agency
EN 14039, ISO 16703
agency
-
agency
DIN
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
refractive index
n20/D 1.388
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
142-82-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Good morning Is the 68281-2ml Alkane standard mixture for performance product covered by ISO 17034 accreditation? If so, what documentation does this show? there is no evidence in the Certificate of Analysis
    1 answer
    1. This is a an analytical standard and not a Certified Reference Material. Therefore it has no ISO 17034 accreditation. An Alkane Standard that will have ISO 17034 accreditation is the C7 - C40 Saturated Alkanes Standard, certified reference material - 49452-U, https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/supelco/49452u.
      Helpful?
  4. Bonjour, Nous comprenons que les alcanes sont individuellement à 50mg/L, est ce bien le cas ?
    1 answer
    1. Yes, each n-alkane is included individually at 50 mg/L, as stated on the Certificate of Analysis. This product includes even alkanes from C10 to C40. Please see the link below to review a sample Certificate of Analysis.
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/68281-BULK-FBCCH5416.pdf