Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 359,00 zł |
Informacje o tej pozycji
359,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.97 (vs air)
vapor pressure
135 mmHg ( 17 °C)
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
532 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
~7.7 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.376
bp
64 °C (lit.)
density
0.664 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCC(C)CC
InChI
1S/C6H14/c1-4-6(3)5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
PFEOZHBOMNWTJB-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description analytical standard | description ≥99% |
| grade analytical standard | grade - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| application(s) cleaning products | application(s) - |
| format neat | format - |
| autoignition temp. 532 °F | autoignition temp. 532 °F |
| vapor density 2.97 (vs air) | vapor density 2.97 (vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Methylpentane
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
19.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-7 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?