Informacje o tej pozycji
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.5888 (lit.), n20/D 1.589-1.591
bp
139-140 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S=C=NCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H9NS/c11-8-10-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-7H2
InChI key
IZJDOKYDEWTZSO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenethyl isothiocyanate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?