Przejdź do
68554
γ-Hexalactone
analytical standard
Synonim(y):
γ-Caprolactone, γ-Ethyl-γ-butyrolactone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
458,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.14
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-778-8
Beilstein/REAXYS Number:
6114822
MDL number:
458,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.437-1.441, n20/D 1.439 (lit.)
bp
219 °C (lit.)
density
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-5-3-4-6(7)8-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
JBFHTYHTHYHCDJ-UHFFFAOYSA-N
General description
γ-Hexalactone is a volatile flavoring compound largely present in food and beverage products, fruits, vegetables, etc.
Application
γ-Hexalactone may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in wine, fruits, biological samples, meat products, and e-cigarette refill solutions by various chromatography techniques.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W255602W255611303836
description
analytical standard
description
≥98%, FCC, FG
description
natural, 97%, FG
description
98%
grade
analytical standard
grade
Halal, FG, Fragrance grade, Kosher
grade
Kosher, FG, natural
grade
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
400, 300
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.439 (lit.), n20/D 1.437-1.441
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
bp
219 °C (lit.)
bp
219 °C (lit.)
bp
219 °C (lit.)
bp
219 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under γ-Hexalactone
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)