Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1010,00 zł
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN\C(NCc1cnc(Cl)s1)=N/[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H8ClN5O2S/c1-8-6(11-12(13)14)10-3-4-2-9-5(7)15-4/h2H,3H2,1H3,(H2,8,10,11)
InChI key
PGOOBECODWQEAB-UHFFFAOYSA-N
General description
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description - | description PESTANAL®, analytical standard |
| format neat | format - | format neat |
| grade TraceCERT®, certified reference material | grade - | grade analytical standard |
| manufacturer/tradename Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| product line TraceCERT® | product line - | product line PESTANAL® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Clothianidin
Not applicable
Narządy docelowe
Nervous system
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT SE 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
210880-92-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?