Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 647,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
EC Number:
293-426-3
NACRES:
NA.85
eCl@ss:
32150319
647,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
M-Gredient® Casein-Meat Peptone, Encymatically Digested
biological source
bovine milk
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino-nitrogen, ≥3.5% , total nitrogen (N), ≥12%
packaging
pkg of 500 g
impurities
≤15% ash, ≤5% NaCl, ≤5% water
loss
≤6% loss on drying
pH
6.0-8.0
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
application(s)
biotechnology/fermenter
microbiology
General description
Peptone Special is an ingredient of media where a wide range of fastidious organisms are to be cultured. It is an enzymatic digest of animal tissues, carefully processed to ensure consistent growth characteristics when used in differential media.
Legal Information
M-GREDIENT is a registered trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?