Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 644,00 zł |
Informacje o tej pozycji
644,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
189-193 °C, 190-193 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1c2C=CC(=O)Oc2cc3occc13
InChI
1S/C12H8O4/c1-14-12-7-2-3-11(13)16-10(7)6-9-8(12)4-5-15-9/h2-6H,1H3
InChI key
BGEBZHIAGXMEMV-UHFFFAOYSA-N
Application
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description 99% | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard | description phyproof® Reference Substance |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) pharmaceutical | application(s) food and beverages |
| format neat | format - | format - | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| grade analytical standard | grade - | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade primary reference standard |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?