Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 664,00 zł |
Informacje o tej pozycji
664,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
100-102 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C23H26N2/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4/h5-17,23H,1-4H3
InChI key
WZKXBGJNNCGHIC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description analytical standard | description suitable for microscopy, crystalline, S. No.: 754 | description suitable for microscopy |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, chromatography: suitable | technique(s) chromatography: suitable, HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable |
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade - | grade - |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay - | assay - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Leucomalachite Green
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Muta. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?