Przejdź do
69697
1-Methylpyridinium iodide
analytical standard
Synonim(y):
Pyridine methiodide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
648,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H4N(CH3)I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.04
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3707506
648,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (AT)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
C[N+]1=CC=CC=C1.[I-]
InChI
1S/C6H8N.HI/c1-7-5-3-2-4-6-7;/h2-6H,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
HLNJFEXZDGURGZ-UHFFFAOYSA-M
General description
1-Methylpyridinium iodide, a quaternary ammonium compound, is a well-known pyridinium salt. This six-membered ring heterocycle is generally found as a component of flavor and fragrances as well as food and cosmetic products.
Application
1-Methylpyridinium iodide may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in food products by various analytical techniques.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
805971
description
analytical standard
description
-
grade
analytical standard
grade
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
solar energy
format
neat
format
-
assay
≥97.0% (AT)
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)