Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 158,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 280,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
158,00 zł
Quality Segment
form
powder or crystals
color
green to very dark green
pH
1-2
mp
137 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol and water: 0.01 g/10 mL
εmax
≥1500 at 579-589 nm in 50% ethanol
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.C\N=C1/C=C\C(C=C1)=C(/c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C24H27N3.ClH/c1-25-21-12-6-18(7-13-21)24(19-8-14-22(15-9-19)26(2)3)20-10-16-23(17-11-20)27(4)5;/h6-17H,1-5H3;1H
InChI key
JFTBTTPUYRGXDG-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for microscopy, mixture of polymethylated pararosaniline hydrochlorides | description - | description certified by the BSC | description suitable for microscopy |
| suitability suitable for microscopy | suitability - | suitability - | suitability suitable for microscopy, suitable for microscopy (Bact., Bot., Hist., Vit.) |
| color green to very dark green | color - | color - | color green to very dark green |
| form powder or crystals | form - | form crystalline powder | form powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| solubility ethanol and water: 0.01 g/10 mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?