Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 165,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 388,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
165,00 zł
grade
purum
Quality Segment
assay
≥96.5% (HPLC)
form
powder
mp
119-122 °C (lit.), 120-124 °C
functional group
ketone
SMILES string
O=C1C=CC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C10H6O2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
InChI key
FRASJONUBLZVQX-UHFFFAOYSA-N
Application
It can be used to synthesize:
- 3,3-Disubstituted oxindoles via asymmetric Michael addition to oxindole.
- Bioactive isoindolines via asymmetric 1,3-dipolar cycloaddition to azomethine ylides generated in situ from aldehydes and diethyl aminomalonate.
- α,α-Difluoro-β-hydroxy ketone via ‘on water′ catalyst-free Mukaiyama-aldol reaction with difluoroenoxysilane.
- 2-Hydroxy-3-anilino-1,4-naphthoquinone, which shows potent in vivo antimalarial activity.
Additional appilcation include:
- As an arylation reagent for the α-arylation of aldehydes.
- As a starting material in the multi-step synthesis of benz[f]indole-4,9-diones.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description purum, ≥96.5% (HPLC) | description 97% |
| assay ≥96.5% (HPLC) | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder |
| mp 119-122 °C (lit.), 120-124 °C | mp 119-122 °C (lit.) |
| grade purum | grade - |
| functional group ketone | functional group ketone |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Naphthoquinone
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
285.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
141 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?