Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
pathogen testing
6770,00 zł
Nazwa produktu
Geny toksyny Shiga GDS (7 najważniejszych) Tq, BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Shiga Toxin genes in "Top Seven" Shiga Toxigenic E. coli (STEC) in food
agency
AOAC® (PTM)
Quality Segment
shelf life
6‑12 mo.
packaging
pkg of 100 tests
manufacturer/tradename
Assurance GDS®, BioControl Systems 71018-100
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
storage temp.
2-8°C
suitability
enterovirulent E. coli (EEC) (shiga toxigenic)
General description
Application
Features and Benefits
- Sekwencyjne podejście do wykrywania Top STEC. Po przygotowaniu próbek za pomocą IMS przeciwko 7 grupom O, próbki są analizowane na obecnośćeae za pomocą testu GDS Top 7 STEC(eae). Pozytywne próbki są następnie analizowane pod kątem obecności genów toksyny Shiga za pomocą testu GDS Shiga Toxin Genes (Top 7).
- Jednoetapowe wzbogacanie 10-18 h w mEHEC; pożywki wzbogacające wspólne dla wszystkich metod BioControl dla E.coli O157:H7, genów toksyny Shiga i Top STEC.
Other Notes
- Shiga Toxin Genes Amplification Tubes Tq
- Top 7 STEC Concentration Reagent
- Resuspension Buffer Tq
- Top STEC Wash Solution
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Shiga Toxin genes in "Top Seven" Shiga Toxigenic E. coli (STEC) in food | description BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Shiga Toxin producing E. coli O157:H7 in food and environmental samples | description BioControl, Molecular based PCR test for the detection of E. coli O157:H7 and the "Top Six" non-O157 Shiga Toxigenic E. coli (STEC) in food | description BioControl, Molecular based secondary screening PCR test for the detection and identification of "Top Six" non-O157 Shiga Toxigenic E. coli (STEC) in food and environmental samples |
| manufacturer/tradename Assurance GDS®, BioControl Systems 71018-100 | manufacturer/tradename BioControl Systems 71005-100, Assurance GDS® | manufacturer/tradename BioControl Systems 71015-576, Assurance GDS®, BioControl Systems 71015-100 | manufacturer/tradename BioControl Systems 71019-52, Assurance GDS® |
| suitability enterovirulent E. coli (EEC) (shiga toxigenic) | suitability Escherichia coli (O157:H7) | suitability enterovirulent E. coli (EEC) (shiga toxigenic) | suitability enterovirulent E. coli (EEC) (shiga toxigenic) |
| compatibility for use with GDS Rotor-Gene | compatibility for use with GDS Rotor-Gene | compatibility for use with GDS Rotor-Gene | compatibility for use with GDS Rotor-Gene |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| agency AOAC® (PTM) | agency AOAC® (OMA) | agency AOAC® (PTM) | agency AOAC® (PTM) |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) cannabis testing | application(s) food and beverages |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Met. Corr. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?