Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
52 test | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
pathogen testing
4740,00 zł
Nazwa produktu
Identyfikator GDS EHEC dla E.coli O157:H7 TQ,
Quality Segment
agency
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS), according to AOAC® (PTM)
shelf life
6‑12 mo.
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
BioControl GDS, for use with GDS Rotor-Gene
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli (O157:H7)
General description
Application
Features and Benefits
- Zaprojektowany specjalnie do testu GDS E. coli O157:H7 Tq.
- Wyniki dostępne w ciągu 12 godzin dla złożonych próbek o masie 375 g
- Pojedyncze zharmonizowane, opatentowane wzbogacenie mEHEC
- Zatwierdzony dla surowej mielonej wołowiny, surowego mięsa wołowego, drobno teksturowanej wołowiny (FTB) i ściereczek do tusz
- Zawiera innowacyjny PickPen® separacja immunomagnetyczna (IMS) dla dodatkowej specyficzności i szybkiego czasu uzyskania wyników
Other Notes
- EHEC ID Amplification Tubes
- O157 Concentration Reagent
- Resuspension Buffer Tq
- Wash solution
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description BioControl, Molecular based PCR test for the detection of E. coli O157:H7 in food and environmental samples | description BioControl, Molecular based PCR test for the detection of E. coli O157:H7 in food and environmental samples | description BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Shiga Toxin producing E. coli O157:H7 in food and environmental samples |
| suitability Escherichia coli (O157:H7) | suitability Escherichia coli (O157:H7) | suitability Escherichia coli (O157:H7) | suitability Escherichia coli (O157:H7) |
| manufacturer/tradename BioControl Systems | manufacturer/tradename BioControl Systems 71007-100 | manufacturer/tradename BioControl Systems 71007-576ATM | manufacturer/tradename BioControl Systems 71005-100, Assurance GDS® |
| compatibility BioControl GDS, for use with GDS Rotor-Gene | compatibility BioControl GDS, for use with GDS Rotor-Gene | compatibility for use with GDS Rotor-Gene, BioControl GDS | compatibility for use with GDS Rotor-Gene |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| agency PCR, Immunomagnetic Separation (IMS), according to AOAC® (PTM) | agency Health Canada, AOAC® (OMA), AOAC® (PTM), Immunomagnetic Separation (IMS), MicroVal | agency PCR, Immunomagnetic Separation (IMS), AOAC® (PTM), Health Canada, AOAC® (OMA), MicroVal | agency AOAC® (OMA) |
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?