Przejdź do
71007BC
Assurance® GDS E. coli O157:H7 Tq Kit
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6260,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106302
NACRES:
NA.85
eCl@ss:
32039090
Agency:
Immunomagnetic Separation (IMS), AOAC® (OMA), AOAC® (PTM), Health Canada, MicroVal
Suitability:
Escherichia coli (O157:H7)
Manufacturer/tradename:
BioControl Systems 71007-100
Application(s):
food and beverages
pathogen testing
Technique(s):
PCR: suitable
Storage temp.:
2-8°C
6260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
GDS E. coli O157:H7 Tq, BioControl, Molecular based PCR test for the detection of E. coli O157:H7 in food and environmental samples
Quality Segment
agency
Immunomagnetic Separation (IMS), AOAC® (OMA), AOAC® (PTM), Health Canada, MicroVal
product line
Assurance GDS®
shelf life
6‑12 mo.
packaging
pkg of 100
manufacturer/tradename
BioControl Systems 71007-100
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
BioControl GDS, for use with GDS Rotor-Gene
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli (O157:H7)
General description
Assurance® GDS, genetyczny system wykrywania E. coli O157:H7 Tq to zautomatyzowany system amplifikacji kwasu nukleinowego do wykrywania E. coli O157:H7 w próbkach żywności i próbkach środowiskowych. Opatentowana procedura przygotowania próbki oparta na PickPen® IMS szybko i skutecznie wychwytuje E. coli O157: H7, oddzielając patogen od hamujących materiałów tła, zapewniając prawidłowe reakcje PCR dla wszystkich rodzajów próbek, w tym trudnych próbek żywności i próbek środowiskowych. Technologia Assurance® GDS PCR zapewnia dwa dodatkowe poziomy specyficzności dzięki zastosowaniu zarówno wysoce specyficznych starterów, jak i sond, aby zapewnić dokładne wykrywanie E. coli O157:H7.
Application
GDS, genetyczny system wykrywania E. coli O157:H7 Tq to zautomatyzowany system amplifikacji kwasu nukleinowego do wykrywania patogennej E. coli O157:H7 w żywności, składnikach i próbkach środowiskowych.
PCR, separacja immunomagnetyczna (IMS)
Features and Benefits
  • Wyniki dostępne w ciągu 8 godzin dla próbek 25 g / 10 godzin dla próbek złożonych 375 g.
  • Pozytywne próbki można potwierdzić na obecność genów stx w ciągu dodatkowych 2 godzin za pomocą testu GDS Shiga Toxin Genes (O157) (PN 71005BC).
  • Zatwierdzony dla mielonej wołowiny, mięsa wołowego, zielonych warzyw liściastych, soków i wody do irygacji kiełków.
  • Zawiera innowacyjny PickPen® do separacji immunomagnetycznej (IMS) zapewniający dodatkową specyficzność i szybki czas uzyskania wyników.
  • Uproszczone przygotowanie próbki nie wymaga bloków grzewczych ani przygotowania odczynników.
Other Notes
Each 100 test kit includes:
  • E. coli O157:H7 Amplification Tubes Tq (0.2 mL)
  • O157 Concentration Reagent
  • Resuspension Buffer Tq
  • Wash Solution
Legal Information
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
71007ATMBC71037BC71010BC
description
BioControl, Molecular based PCR test for the detection of E. coli O157:H7 in food and environmental samples
description
BioControl, Molecular based PCR test for the detection of E. coli O157:H7 in food and environmental samples
description
-
description
Molecular-based PCR assay suitable for detection of Listeria monocytogenes
suitability
Escherichia coli (O157:H7)
suitability
Escherichia coli (O157:H7)
suitability
Escherichia coli (O157:H7)
suitability
Listeria monocytogenes
manufacturer/tradename
BioControl Systems 71007-100
manufacturer/tradename
BioControl Systems 71007-576ATM
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems 71010-100
compatibility
BioControl GDS, for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene, BioControl GDS
compatibility
BioControl GDS, for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
BioControl GDS, for use with GDS Rotor-Gene
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
agency
Health Canada, AOAC® (PTM), Immunomagnetic Separation (IMS), MicroVal, AOAC® (OMA)
agency
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS), AOAC® (PTM), Health Canada, AOAC® (OMA), MicroVal
agency
-
agency
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
ED ENV 1
Słowo ostrzegawcze
Danger
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)