Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 972,00 zł |
Informacje o tej pozycji
972,00 zł
grade
reference material
Quality Segment
assay
>99.5%
quality
certified by BAM
technique(s)
titration: suitable
format
neat
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChI key
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
Features and Benefits
- Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
- Traceable to NIST standard reference material
- High-quality offering accurate titer determinations
- Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5% | description puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (RT) | description ≥99.99% trace metals basis |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| format neat | format - | format - |
| assay >99.5% | assay ≥99.5% (RT) | assay ≥99.99% trace metals basis |
| grade reference material | grade puriss. p.a., ACS reagent | grade - |
| quality certified by BAM | quality - | quality - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium oxalate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?