Przejdź do
72014
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate
Selectophore™, ≥97.0%
Synonim(y):
Cesibor, Tetrakis(4-fluorophenyl)boron sodium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(FC6H4)4BNa·2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
450.21
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4285808
1690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
for ion-selective electrodes
product line
Selectophore™
assay
≥97.0% (NT), ≥97.0%
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.[Na+].Fc1ccc(cc1)[B-](c2ccc(F)cc2)(c3ccc(F)cc3)c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C24H16BF4.Na.2H2O/c26-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(27)12-4-18,19-5-13-23(28)14-6-19)20-7-15-24(29)16-8-20;;;/h1-16H;;2*1H2/q-1;+1;;
InChI key
MSDGDEJOIBMWJD-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate is sodium salt derivative of tetraphenylborate (TPB).
Application
Anionic additive Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate has been used during the potentiometric measurement of ammonia and blood urea nitrogen (BUN) sensors.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
72016294128796816
description
Selectophore™, ≥97.0%
description
≥97.0% (NT)
description
98%
description
≥90%
assay
≥97.0% (NT)
assay
≥97.0% (NT)
assay
98%
assay
≥90%
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
description
for ion-selective electrodes
description
-
description
-
description
-
product line
Selectophore™
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Kody zagrożeń
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)