Przejdź do
72017
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate
Selectophore™
Synonim(y):
NaBARF, Tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]boron sodium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
482,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1690,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H12BF24Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
886.20
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5474788
482,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore™
assay
≥95.0% (based on Na and calc. on dry substance, AAS)
form
powder
SMILES string
[Na+].FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)[B-](c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C32H12BF24.Na/c34-25(35,36)13-1-14(26(37,38)39)6-21(5-13)33(22-7-15(27(40,41)42)2-16(8-22)28(43,44)45,23-9-17(29(46,47)48)3-18(10-23)30(49,50)51)24-11-19(31(52,53)54)4-20(12-24)32(55,56)57;/h1-12H;/q-1;+1
InChI key
LTGMONZOZHXAHO-UHFFFAOYSA-N
General description
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate is a lipophilic ion which is insoluble in water. It is also strong against acids and oxidants. It can be prepared using boron trifluoride and 3,5-bis(trifluoromethyl)phenylmagnesium iodide as major components.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate was used in the preparation of poly(n-butyl acrylate)- based ion-selective membranes.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Analysis Note
can contain 1-5% water
Other Notes
Lipophilic additive for solvent polymeric membrane electrodes and optodes; Highly lipophilic analogue of tetraphenylborate used for solvent extraction of cations; Anionic phase-transfer catalyst
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
6923606058872015
description
Selectophore™
description
-
description
Selectophore™
description
Selectophore™
assay
≥95.0% (based on Na and calc. on dry substance, AAS)
assay
-
assay
≥95.0% (based on K, ICP)
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
description
for ion-selective electrodes
description
-
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
product line
Selectophore™
product line
-
product line
Selectophore™
product line
Selectophore™
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. What is storage condition of this product, either- 20 or -4 c
    1 answer
    1. This product may be stored at room temperature.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?