Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 583,00 zł |
Informacje o tej pozycji
583,00 zł
grade
p.a.
Quality Segment
form
pellets
quality
with indicator
loss
13-18% loss on drying, 105 °C
particle size
2-5 mm
pH
7-14
capacity
≥20 % absorption capacity (CO2)
bulk density
~75 g/100 mL
SMILES string
[OH-].[Na+].O=[Ca]
InChI
1S/Ca.Na.H2O.O/h;;1H2;/q;+1;;/p-1
InChI key
HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- As a hydrolysis reagent in the synthesis of bentazone from isatoic anhydride.
- In the monitoring of CO2 efflux from field soils.
- In the direct measurement of dissolved CO2 (carbon dioxide) in supersaturated water.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description p.a., with indicator, pellets | description ACS reagent, granular, +100 mesh particle size | description NIST® SRM® 620 | description NIST® SRM® 1830 |
| form pellets | form granular | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| grade p.a. | grade ACS reagent | grade certified reference material | grade certified reference material |
| pH 7-14 | pH - | pH - | pH - |
| particle size 2-5 mm | particle size +100 mesh | particle size - | particle size - |
| capacity ≥20 % absorption capacity (CO2) | capacity - | capacity - | capacity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Soda lime
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?