Przejdź do
72610
3′-Nitroacetophenone
purum, ≥98.0% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
169,00 zł
143,65 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O2NC6H4COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-504-3
Beilstein/REAXYS Number:
743002
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
crystals
143,65 zł
Cena katalogowa169,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
bp
202 °C (lit.)
mp
76-78 °C (lit.), 77-80 °C
functional group
ketone, nitro
SMILES string
CC(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11)12/h2-5H,1H3
InChI key
ARKIFHPFTHVKDT-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N9381N9608N9209
description
purum, ≥98.0% (GC)
description
ReagentPlus®, 99%
description
98%
description
95%
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
assay
98%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
202 °C (lit.)
bp
202 °C (lit.)
bp
202 °C (lit.)
bp
159 °C/16 mmHg (lit.)
form
crystals
form
crystals
form
crystals
form
liquid
mp
77-80 °C, 76-78 °C (lit.)
mp
76-78 °C (lit.)
mp
75-78 °C (lit.)
mp
23-27 °C (lit.)
functional group
nitro, ketone
functional group
ketone, nitro
functional group
nitro, ketone
functional group
ketone, nitro
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3′-Nitroacetophenone
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
376.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
191.6 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)