Przejdź do
73100
2-Nitrobenzoyl chloride
purum, ≥97.0% (T)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O2NC6H4COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.56
EC Number:
210-206-4
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
777991
MDL number:
Assay:
≥97.0% (T)
Form:
liquid
grade
purum
assay
≥97.0% (T)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.569
bp
148-149 °C/9 mmHg (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
density
1.404 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9(11)12/h1-4H
InChI key
BWWHTIHDQBHTHP-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Nitrobenzoyl chloride
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)