Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 206,00 zł |
Informacje o tej pozycji
206,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.59 (vs air)
vapor pressure
60 mmHg ( 15.8 °C)
assay
≥99.4% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
31 %, 58 °F, 6 %, 27 °F
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.378
bp
79-81 °C, 83 °C (lit.)
density
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
COC(C)(C)OC
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,6-3)7-4/h1-4H3
InChI key
HEWZVZIVELJPQZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description analytical standard | description reagent grade, 98% |
| application(s) environmental | application(s) - |
| technique(s) chromatography: suitable, HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| format neat | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| grade analytical standard | grade reagent grade |
| assay ≥99.4% (GC) | assay 98% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,2-Dimethoxypropane
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
14.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-10 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?