Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
830,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤1.0% water
mp
208-214 °C
format
neat
SMILES string
Br[C@H]1CC[C@H](Br)[C@H](Br)CC[C@@H](Br)[C@H](Br)CC[C@H]1Br
InChI key
DEIGXXQKDWULML-MOCCIAMBSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description suitable for NMR (reference standard), 5 mM in benzene-d6 (99.6 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in. | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| grade analytical standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® |
| format neat | format - | format single component solution | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| impurities ≤1.0% water | impurities - | impurities - | impurities - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - PBT - Repr. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
134237-52-8
134237-52-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?