Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 498,00 zł |
Informacje o tej pozycji
498,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable, solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=NN1CCCC1c2cccnc2
InChI
1S/C9H11N3O/c13-11-12-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2
InChI key
XKABJYQDMJTNGQ-UHFFFAOYSA-N
General description
N′-Nitrosonornicotine is commonly employed as a reference compound in analytical chemistry. It is utilized in chromatographic and spectrometric techniques for the detection and quantification of nitrosamines in chemical, pharmaceutical, and environmental matrices.
Application
Analysis Note
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?