Przejdź do
76040
Palladium Matrix Modifier
Synonim(y):
Palladium(II) nitrate – nitric acid solution, Palladium modifier
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
23151817
eCl@ss:
38191001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
MDL number:
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
mol wt
Mr 230.41 g/mol
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: palladium
concentration
10.0 g/L±0.3 g/L Pd
cation traces
Ag: ≤0.1 mg/kg, As: ≤0.01 mg/kg, Cd: ≤0.001 mg/kg, Pb: ≤0.01 mg/kg, Se: ≤0.1 mg/kg, Tl: ≤0.02 mg/kg
application(s)
downstream processes
pharma/biopharma processes
SMILES string
[Pd].O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.Pd/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);
InChI key
UVCRDXRRYBAMHB-UHFFFAOYSA-N
General description
Matrix modifier in general, is a buffer that is similar to the chemical environment of aqueous standards and samples. It can also make analyte more thermally stable salts, oxides or metal compounds. It also reduces the volatility of analyte.
Application
Palladium matrix modifier may be used in determination of total arsenic by in situ oxidation of diluted urine using graphite furnace atomic absorption spectrophotometer.
Other Notes
Pd(NO3)2.2H2O in 13-20% nitric acid
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
63043
description
-
description
-
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: palladium
reaction suitability
-
form
liquid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
cation traces
As: ≤0.01 mg/kg, Tl: ≤0.02 mg/kg, Ag: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤0.001 mg/kg, Pb: ≤0.01 mg/kg, Se: ≤0.1 mg/kg
cation traces
Ag: ≤0.001 mg/kg, As: ≤0.01 mg/kg, Cd: ≤0.001 mg/kg, Se: ≤0.1 mg/kg, Pb: ≤0.01 mg/kg, Tl: ≤0.01 mg/kg
concentration
10.0 g/L±0.3 g/L Pd
concentration
10.0 g/L±0.3 g/L Mg (in ~17% nitric acid)
application(s)
downstream processes
pharma/biopharma processes
application(s)
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)