Przejdź do
76048
Dimethyl sulfide
analytical standard
Synonim(y):
DMS, Methyl sulfide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
738,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
62.13
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-846-2
Beilstein/REAXYS Number:
1696847
MDL number:
eCl@ss:
32150312
738,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
26.24 psi ( 55 °C), 7.79 psi ( 20 °C)
assay
≥98.0% (GC)
autoignition temp.
402 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
19.7 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.435
bp
38 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C
density
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CSC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
InChI key
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
General description
Dimethyl sulfide is found to be the most abundant volatile thioether, which can find applications as a flavor enhancing agent in food. It can undergo oxidation in the process of malting and kilning, to yield dimethyl sulfoxide (DMSO).
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W274615471577274380
description
analytical standard
description
≥99%, FCC, FG
description
≥99%
description
anhydrous, ≥99.0%
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
FG, Kosher, Halal, Fragrance grade
grade
-
grade
anhydrous
format
neat
format
-
format
-
format
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
application(s)
-
solubility
H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C
solubility
H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C, alcohol: 1 mL/mL, clear to slightly hazy (Ethanol)
solubility
-
solubility
-
density
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl sulfide
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-32.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-36 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)