Przejdź do
76170
Melting point standard 121-123°C
analytical standard
Synonim(y):
Benzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
249,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.12
UNSPSC Code:
20121904
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-618-2
Beilstein/REAXYS Number:
636131
MDL number:
249,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
4.21 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 132 °C)
autoignition temp.
1061 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
bp
249 °C (lit.)
mp
121-123 °C (±0.3°C), 121-125 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
General description
Benzoic acid melting point standard, 121-123 °C is useful as a melting point calibration standard while defining the purity of pharmaceutical chemicals. Its melting point value is determined with an average of 6 to 12 measurements using a Büchi B-545 instrument that is calibrated against primary standards.
Application
Melting point standard 121-123 °C, benzoic acid is an analytical standard used to calibrate melting point instruments, in the thermodynamic mode of operation. It is also used in R & D labs for chemical quality control (QC) and quality assurance (QA) to identify solid crystalline substances and to check their purity.
Features and Benefits
  • Melting point calibration standard traceable to primary standards (LGC, London)
  • Grade: Analytical Standard
  • Uncertainty of measurement up to ± 0.3 °C
  • Provided with certificates of analysis and safety data sheet
  • A product of analytical standard grade that meets the QC/QA requirements of melting point analysis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
10947933047Y0001470
Benzoic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001470
Benzoic acid
description
analytical standard
description
ReagentPlus®, 99%
description
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.9% (alkalimetric)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
format
neat
format
-
format
-
format
neat
mp
121-125 °C (lit.), 121-123 °C (±0.3°C)
mp
121-125 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
bp
249 °C (lit.)
bp
249 °C (lit.)
bp
249 °C (lit.)
bp
249 °C (lit.)
grade
analytical standard
grade
-
grade
puriss. p.a., ACS reagent
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
autoignition temp.
1061 °F
autoignition temp.
1061 °F
autoignition temp.
1061 °F
autoignition temp.
1061 °F
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Narządy docelowe
Lungs
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
65-85-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?