Przejdź do
76870
Pentane
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.15
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-692-4
Beilstein/REAXYS Number:
969132
MDL number:
eCl@ss:
25140904
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.48 (vs air)
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
500 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
~8.3 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.358
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
density
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
petroleum
format
neat
SMILES string
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Application
Pentane may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in human breath and ambient air samples using gas chromatography technique.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
34956M60489M
Supelco
Supelco
76870
Pentane
description
analytical standard
description
suitable for HPLC, ≥99.0%
description
≥99% (GC)
application(s)
petroleum
application(s)
general analytical
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
grade
analytical standard
grade
HPLC grade
grade
-
vapor density
2.48 (vs air)
vapor density
-
vapor density
-
expl. lim.
~8.3 %
expl. lim.
-
expl. lim.
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentane
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)