Przejdź do
76884
Anthranilamide
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
2-AB, 2-Aminobenzamide, Anthranilic acid amide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2-(H2N)C6H4CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-851-2
Beilstein/REAXYS Number:
508509
MDL number:
Assay:
≥99% (NT), ≥99.0% (HPLC)
Form:
crystals
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (NT), ≥99.0% (HPLC)
form
crystals
technique(s)
MALDI-MS: suitable
mp
111-113 °C (lit.)
cation traces
Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤30 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤150 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES string
NC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
InChI key
PXBFMLJZNCDSMP-UHFFFAOYSA-N
Application
Used for non-selective, efficient fluorescent labeling of glycans. Slightly less sensitive than anthranilic acid (2-AA) for glycan labeling.
Analysis Note
metal trace analysis (ICP) corresponds to requirements
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A8980497088A38800
description
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
description
≥98%
description
analytical standard
description
96%
assay
≥99% (NT), ≥99.0% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
96%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
form
crystals
form
crystals
form
-
form
powder
mp
111-113 °C (lit.)
mp
111-113 °C (lit.)
mp
111-113 °C (lit.)
mp
238-241 °C (lit.)
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
suitability
-
suitability
-
suitability
-
cation traces
Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤150 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤30 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anthranilamide
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
>365.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 185 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)