Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 197,00 zł |
Informacje o tej pozycji
197,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.4 (vs air)
vapor pressure
10.27 psi ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
522 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
8.7 %
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.371 (lit.), n20/D 1.372
bp
29.9-30.1 °C (lit.)
density
0.641 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCC=C
InChI
1S/C5H10/c1-3-5-4-2/h3H,1,4-5H2,2H3
InChI key
YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description analytical standard | description ≥98.5% (GC) | description 98% |
| technique(s) HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade - | grade - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Pentene
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
-59.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-51 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Narządy docelowe
Central nervous system
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-67-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?