Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
concentration
≥60% (T)
impurities
≤0.00005% free chlorine (Cl), ≤0.001% total nitrogen (N)
ign. residue
≤0.003% (as SO4)
anion traces
chlorate (ClO3-): ≤10 mg/kg, chloride (Cl-): ≤3 mg/kg, phosphate, silicate (as SiO2): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
cation traces
Ag: ≤0.1 mg/kg, Al: ≤0.05 mg/kg, As: ≤0.05 mg/kg, Ba: ≤0.02 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.05 mg/kg, Cu: ≤0.1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤0.1 mg/kg, Li: ≤0.02 mg/kg, Mg: ≤0.5 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.05 mg/kg, Ni: ≤0.1 mg/kg, Pb: ≤0.05 mg/kg, Sr: ≤0.02 mg/kg, Tl: ≤0.05 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Perchloric acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Narządy docelowe
Thyroid
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?