Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 189,00 zł |
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 576,00 zł |
Informacje o tej pozycji
189,00 zł
grade
analytical standard
vapor density
23.3 (vs air)
vapor pressure
1.3 mmHg ( 25 °C)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
bp
178 °C (lit.)
density
1.883 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)N(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C12F27N/c13-1(14,7(25,26)27)4(19,20)10(34,35)40(11(36,37)5(21,22)2(15,16)8(28,29)30)12(38,39)6(23,24)3(17,18)9(31,32)33
InChI key
RVZRBWKZFJCCIB-UHFFFAOYSA-N
Application
Heptacosafluorotributylamine may be used as a calibration standard for the gas chromatography coupled to mass spectrometric determination of the composition and characteristics of short-, medium- and long-chain polychlorinated n-alkane (PCA) mixtures in dust samples.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard, suitable for mass spectrometry (MS) | description for extraction analysis, ≥99.0% (GC) | description 97%, FG | description 97% |
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) GC/GC: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| grade analytical standard | grade - | grade FG | grade - |
| vapor density 23.3 (vs air) | vapor density 9.2 (vs air) | vapor density - | vapor density - |
| bp 178 °C (lit.) | bp 180-183 °C/22 mmHg (lit.) | bp 287-288 °C (lit.), 129-131 °C/0.03 mmHg (lit.) | bp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heptacosafluorotributylamine
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?