Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3020,00 zł
vapor density
9.2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
27 mmHg ( 178 °C), 7.3 mmHg ( 150 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
770 °F
technique(s)
GC/GC: suitable
refractive index
n20/D 1.424
bp
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
acid value
<1
density
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤10 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤0.5 mg/kg, Co: ≤0.5 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤0.5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤5 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤0.5 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤5 mg/kg, Ni: ≤0.5 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
SMILES string
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChI key
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for extraction analysis, ≥99.0% (GC) | description ≥99% | description puriss., ≥99.0% (GC) | description 97% |
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% | assay ≥99.0% (GC) | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| technique(s) GC/GC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| vapor density 9.2 (vs air) | vapor density 9.2 (vs air) | vapor density 9.2 (vs air) | vapor density 9.2 (vs air) |
| refractive index n20/D 1.424 | refractive index n20/D 1.424 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tributyl phosphate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
293.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
145 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?