klasa czystości
derivatization grade (chiral)
Poziom jakości
linia produktu
ChiraSelect™
Próba
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
≥99.0%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D +45±1°, c = 5% in methanol
czystość optyczna
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
jakość
LiChropur™
metody
HPLC: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.528
bp
88-89 °C/10 mmHg (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
gęstość
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/t7-/m1/s1
Klucz InChI
WAPNOHKVXSQRPX-SSDOTTSWSA-N
Opis ogólny
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Chromatograms