Przejdź do
77880
(R)-(+)-α-Methylbenzylamine
purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(R)-(+)-1-Phenylethylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
138,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH(CH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.18
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-423-4
Beilstein/REAXYS Number:
2410916
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Form:
liquid
138,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.5 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
description
Drug Control: Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
grade
purum
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
form
liquid
optical activity
[α]20/D +30±2°, c = 10% in ethanol
optical purity
enantiomeric ratio: ≥97:3 (GC)
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
drug control
Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
refractive index
n20/D 1.526 (lit.), n20/D 1.528
bp
187-189 °C (lit.)
density
0.952 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine, phenyl
SMILES string
C[C@@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m1/s1
InChI key
RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
Other Notes
Standard chiral amine used for the resolution of acids. Use as chiral auxiliary
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
72662177879115541
description
purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
description
ChiPros®, produced by BASF, ≥99.0%
description
derivatization grade (chiral), LiChropur™, ≥99.0%
description
98%
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0%, ≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
0.952 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.952 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.952 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.952 g/mL at 20 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.526 (lit.), n20/D 1.528
refractive index
n20/D 1.526 (lit.)
refractive index
n20/D 1.528, n20/D 1.526 (lit.)
refractive index
n20/D 1.526 (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
bp
187-189 °C (lit.)
bp
187-189 °C (lit.)
bp
187-189 °C (lit.)
bp
187-189 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (R)-(+)-α-Methylbenzylamine
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)