Przejdź do
77968
(R)-(+)-α-Methylbenzyl isocyanate
derivatization grade (chiral), LiChropur™, ≥99.0%
Synonim(y):
(R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
745,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH(CH3)NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.17
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
251-485-2
Beilstein/REAXYS Number:
3196930
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥99.0% (sum of enantiomers, GC), ≥99.0%
Form:
liquid
745,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
derivatization grade (chiral)
Quality Segment
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC), ≥99.0%
form
liquid
optical activity
[α]20/D +10.5±0.5°, neat
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
quality
LiChropur™
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, ion chromatography: suitable
refractive index
n20/D 1.513
bp
55-56 °C/2.5 mmHg (lit.)
density
1.045 g/mL at 20 °C (lit.), 1.046 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](N=C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO/c1-8(10-7-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,1H3/t8-/m1/s1
InChI key
JJSCUXAFAJEQGB-MRVPVSSYSA-N
General description
(R)-(+)-a-Methylbenzyl isocyanate [(R)-(+)-MBIC] is a derivatizing agent.
Application
(R)-(+)-MBIC has been used in derivatization of 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol to form 4-(methylnitrosamino)-1-(a-methylbenzylcarbamoyl)-1-(3-pyridyl)butane. It has also been used in isolating hydroxyl acid, converting it to Methyl-4-[(S)-a-methylbenzylcarbamoyl]-4-(3-pyridyl)- butanoate which was further analysed by LC-MS/MS.1 It reacts with hydrate hydrochloride ketoaniline to yield hemiaminal, 3-((1R)-1-Phenylethyl)-(4S)-6-chloro-4-hydroxy-4-(trifluoromethyl)-1,3,4-trihydroquinazolin-2-one.
Other Notes
Reagent used for the determination of the enantiomeric purity of alcohols and amines
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (R)-(+)-α-Methylbenzyl isocyanate
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)