Przejdź do
78013
4-(Methylnitrosoamino)-1-(3-pyridinyl)-1-butanone
analytical standard
Synonim(y):
4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridinyl)-1-butanone, NNK
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
996,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.23
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
996,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable, solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(CCCC(=O)c1cccnc1)N=O
InChI
1S/C10H13N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8H,3,5,7H2,1H3
InChI key
FLAQQSHRLBFIEZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Nitrosamines are chemical compounds that can form during drug manufacturing and may pose health risks, including carcinogenicity.
4-(Methylnitrosoamino)-1-(3-pyridinyl)-1-butanone is commonly employed as a reference compound in analytical chemistry. It is utilized in chromatographic and spectrometric techniques for the detection and quantification of nitrosamines in chemical, pharmaceutical, and environmental matrices.
Application
4-(Methylnitrosoamino)-1-(3-pyridinyl)-1-butanone may be used as an analytical reference standard for the quantification of tobacco-specific nitrosamines in tobacco using gas chromatography.
Analysis Note
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M1625000
description
analytical standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, solid phase extraction (SPE): suitable, chromatography: suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)