Przejdź do
78081BC
MVP ICON® Zasilacz sieciowy
for use with MVP ICON® instrument
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
263,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
39121004
NACRES:
NA.28
263,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with MVP ICON® instrument
storage temp.
room temp
Legal Information
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
78118BC78080BC78088BC
description
for use with MVP ICON® instrument
description
for use with MVP ICON® instrument
description
for use with MVP ICON® instrument
description
BioControl, pH Monitoring for HACCP Management
compatibility
for use with MVP ICON® instrument
compatibility
for use with MVP ICON® instrument
compatibility
for use with MVP ICON® instrument
compatibility
for use with MVP ICON instrument
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)