Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 692,00 zł |
Informacje o tej pozycji
692,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
114 mmHg ( 15 °C), 143 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
autoignition temp.
610 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
contains
~0.025% 2,6-di-tert.-butyl-4-methylphenol as stabilizer
expl. lim.
1.8-11.8 %
technique(s)
chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description analytical standard | description contains 250 ppm BHT as inhibitor, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.9% |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, chromatography: suitable | technique(s) solid phase extraction (SPE): suitable |
| application(s) cleaning products | application(s) - |
| format neat | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| grade analytical standard | grade puriss. p.a., ACS reagent |
| assay ≥99.9% (GC) | assay ≥99.9% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahydrofuran
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
-6.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-21.2 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?