Przejdź do
79134BC
Uchwyt na lampę wzmacniacza GDS, 72 dołki
BioControl Systems, for use with GDS Rotor-Gene®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
29 530,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41104017
eCl@ss:
32150319
Manufacturer/tradename:
BioControl Systems
29 530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene®
storage temp.
room temp
Legal Information
Rotor-Gene is a registered trademark of Qiagen GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
79184BC79197BC73093BC
description
BioControl Systems, for use with GDS Rotor-Gene®
description
BioControl Systems, for use with GDS Rotor-Gene®
description
BioControl Systems, for use with GDS Rotor-Gene®
description
BioControl Systems, for use with GDS Rotor-Gene®
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene®
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene®
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene®
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene®
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)