Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 229,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 599,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 808,00 zł |
Informacje o tej pozycji
229,00 zł
Quality Segment
grade
ACS reagent, anhydrous
vapor pressure
<0 hPa ( 20 °C)
product line
Redi-Dri™
assay
≥98%
form
powder
quality
free-flowing
impurities
≤0.005% NH4OH pptd., ≤0.005% insolubles
pH
3.8-4.4 (25 °C, 5%)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm, nitrate (NO3-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Ca: 0.001%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Mg: 0.005%, Na: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Capillary-seeding crystallization and preliminary crystallographic analysis of a solvent-tolerant elastase from Pseudomonas aeruginosa strain K.: This research employs ammonium phosphate monobasic in the crystallization process of elastase from Pseudomonas aeruginosa. The study provides crucial structural data that can aid in understanding the enzyme′s function and its potential industrial applications (Ali et al., 2013).
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥98% | description suitable for plant cell culture | description analytical standard, for nitrogen determination according to Kjeldahl method, ≥99.5% | description BioUltra, ≥99.5% (T) |
| form powder | form powder | form - | form - |
| assay ≥98% | assay - | assay ≥99.5%, ≥99.5% (T) | assay ≥99.5% (T) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| grade anhydrous, ACS reagent | grade - | grade analytical standard | grade - |
| anion traces chloride (Cl-): ≤5 ppm, nitrate (NO3-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.01% | anion traces - | anion traces - | anion traces sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg, chloride (Cl-): ≤50 mg/kg |
| mp 190 °C (dec.) (lit.) | mp 190 °C (dec.) (lit.) | mp 190 °C (dec.) (lit.) | mp 190 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium phosphate monobasic
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?