Przejdź do
79560
Phosphomolybdic acid hydrate
suitable for microscopy
Synonim(y):
Molybdophosphoric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H3[P(Mo3O10)4] · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1825.25 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41115710
EC Number:
234-713-5
MDL number:
Form:
crystals
1000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
crystals
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: oxidant
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
loss
21-23% loss on drying, 110 °C
density
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤20 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg, Mn: ≤100 mg/kg, NH4+: ≤30 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤10 mg/kg, Pb: ≤20 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
suitability
suitable for microscopy
SMILES string
O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.H2O.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI key
PDDXOPNEMCREGN-UHFFFAOYSA-N
General description
Phosphomolybdic acid hydrate (PAH) is yellow and crystallisable compound. It precipitates from potash, oxides of rubidium, caesium and thallium, ammonia and other nitrogenous organic alkaloids.
Application
A precursor to hybrid organic-inorganic based molecular batteries with applications as cation-insertion electrodes.
PAH was used in preparing Mo-Al2O3 catalysts in an attempt to produce ultra-low sulphur diesel.
Other Notes
Review: of the folin phenol method for the quantitative determination of proteins.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
221856431400319279
description
suitable for microscopy
description
ACS reagent
description
≥99.99% trace metals basis
description
20 wt. % in ethanol
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
crystals
form
crystals
form
crystals
form
liquid
cation traces
Cd: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤30 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Mn: ≤100 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Co: ≤20 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Pb: ≤20 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Ni: ≤10 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤0.005%, Ca: ≤0.02%, NH4+: ≤0.01%, Fe: ≤0.005%
cation traces
heavy metals: ≤0.005%, Ca: ≤0.02%, Fe: ≤0.005%, NH4+: ≤0.01%
cation traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.025%, chloride (Cl-): ≤0.02%
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.025%, chloride (Cl-): ≤0.02%
anion traces
-
density
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.94 g/mL at 25 °C
loss
21-23% loss on drying, 110 °C
loss
-
loss
-
loss
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphomolybdic acid hydrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Piktogramy
Corrosion
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review