Przejdź do
79592
Dimethyl trisulfide
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3SSSCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.26
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-910-9
Beilstein/REAXYS Number:
1731604
MDL number:
eCl@ss:
32150313
390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.602 (lit.)
bp
58 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−68 °C (lit.)
density
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CSSSC
InChI
1S/C2H6S3/c1-3-5-4-2/h1-2H3
InChI key
YWHLKYXPLRWGSE-UHFFFAOYSA-N
General description
Dimethyl trisulfide, belonging to the class of sulfur compounds, is a volatile aroma compound, reportedly identified in Parmigiano Reggiano cheese, roasted sesame seed oil, alcoholic beverages, Brussels sprout, cabbage, cauliflower, commercial rice cakes, etc. It is also reported to be identified as a potential marker for poultry spoilage.
Application
Dimethyl trisulfide may be used as an analytical reference standard
for the quantification of the analyte in the following:
  • Parmigiano Reggiano cheese using ion-exchange chromatography and gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
  • Rabbit blood samples using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl trisulfide
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)