Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
620,00 zł
Quality Segment
vapor density
4.9 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 384 °C), 10 mmHg ( 238 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥98.0% (T)
form
powder or crystals
impurities
≤0.02% phosphorus trioxide (P2O3)
pH
1.5 (20 °C, 10 g/L)
mp
340 °C (lit.)
density
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
cation traces
As: ≤100 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤10 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
InChI
1S/O10P4/c1-11-5-12(2)8-13(3,6-11)10-14(4,7-11)9-12
InChI key
YWEUIGNSBFLMFL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description puriss. p.a., ACS reagent, ≥98.0% (T) | description powder, ACS reagent, ≥98.0% | description ReagentPlus®, 99% | description desiccant, with moisture indicator |
| form powder or crystals | form powder | form powder | form powder, crystals or granules |
| assay ≥98.0% (T) | assay ≥98.0% | assay 99% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade ACS reagent | grade - | grade - |
| density 2.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.3 g/mL at 25 °C (lit.) |
| pH 1.5 (20 °C, 10 g/L) | pH 1.5 (20 °C, 10 g/L) | pH 1.5 (20 °C, 10 g/L) | pH 1.5 (20 °C, 10 g/L) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphorus pentoxide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?