Przejdź do
79690
Phosphotungstic acid hydrate
suitable for microscopy
Synonim(y):
Tungstophosphoric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
222,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
591,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H3[P(W3O10)4] · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2880.05 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
MA.02
MDL number:
Form:
powder or crystals
222,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder or crystals
Quality Segment
impurities
≤0.002% total nitrogen (N)
loss
≤15% loss on drying
pH
2 (20 °C)
mp
~95 °C (lit.)
solubility
water: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤20 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤20 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[H]OCCN, O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI key
AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
General description
Phosphotungstic acid hydrate is a heteropolyacid.It is a reagent suitable to detect alkaloids and nitrogenous bases. It is suitable for manufacturing organic pigments, and additives in the plating industry. It is known to impart water resistance to plastics, adhesives, and cement. It also is suitable as a catalyst for organic reactions.
Application
Phosphotungstic acid hydrate may be used as a staining agent for the transmission electron microscope (TEM) imaging of cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) coated gold nanorods.It may be used in the preparation of:
  1. Phosphotungstic acid doped ormosil hybrid networks
  2. Niobia supported phosphotungstic acid (PTA) catalysts
  3. Titanium dioxide (TiO2) nanoparticles /phosphotungstic acid (HPW) films.
Other Notes
Review of the folin phenol method for the quantitative determination of proteins.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P4006455970HT152
description
suitable for microscopy
description
reagent grade
description
99.995% trace metals basis (Purity excludes up to 300 ppm Si)
description
10 % (w/v)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
500
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
solution
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
room temp
solubility
water: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
pH
2 (20 °C)
pH
2 (20 °C)
pH
-
pH
-
cation traces
Zn: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Pb: ≤20 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphotungstic acid hydrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)