Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 505,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
505,00 zł
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
Quality Segment
form
liquid
concentration
0.9-1.1 M, 1 M
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.5, λ: 270 nm Amax: ≤0.2, λ: 280 nm Amax: ≤0.03, λ: 290 nm Amax: ≤0.01, λ: 500 nm Amax: ≤0.01
suitability
suitable for HPCE
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- useful for transesterification of triglycerides, cholesteryl esters and phospholipids
- provides convenient, fast, quantitative derivatization
- converts free fatty acids into its sodium salts
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1 M, suitable for HPCE | description 49-51% in water, eluent for IC | description 1.0 N, BioReagent, suitable for cell culture | description 50% in H2O |
| concentration 1 M, 0.9-1.1 M | concentration 49-51% in water | concentration 1.0 N | concentration 50% in H2O, 48-52% (by HCl, titration) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form solution | form liquid (viscous) |
| vapor pressure 3 mmHg ( 37 °C) | vapor pressure 3 mmHg ( 37 °C) | vapor pressure 3 mmHg ( 37 °C) | vapor pressure 3 mmHg ( 37 °C) |
| UV absorption λ: 260 nm Amax: ≤0.5, λ: 280 nm Amax: ≤0.03, λ: 290 nm Amax: ≤0.01, λ: 500 nm Amax: ≤0.01, λ: 270 nm Amax: ≤0.2 | UV absorption - | UV absorption - | UV absorption - |
| suitability suitable for HPCE | suitability - | suitability - | suitability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium hydroxide solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?