Przejdź do
79762
Ammonium phosphate dibasic
suitable for HPLC, LiChropur™, 99.0-101.0% (T)
Synonim(y):
Ammonium hydrogenphosphate, Diammonium hydrogenphosphate, di-Ammonium hydrogenphosphate (sec)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
229,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)2HPO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.06
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
EC Number:
231-987-8
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.0-101.0% (T)
form
crystals
quality
LiChropur™
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, ion chromatography: suitable
mp
155 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.04, λ: 270 nm Amax: ≤0.04, λ: 280 nm Amax: ≤0.03, λ: 290 nm Amax: ≤0.02, λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
N.N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Human Bone Paleoproteomics Utilizing the Single-Pot, Solid-Phase-Enhanced Sample Preparation Method to Maximize Detected Proteins and Reduce Humics.: This study uses ammonium phosphate dibasic in the preparation process to improve protein detection and reduce contaminants, enhancing the accuracy and efficiency of paleoproteomics analyses (Cleland TP, 2018).
  • Effect of Mg(2+) doping on beta-alpha phase transition in tricalcium phosphate (TCP) bioceramics.: Ammonium phosphate dibasic plays a crucial role in the synthesis and phase transition of bioceramics, contributing to advancements in biomaterials and medical implants (Frasnelli M, Sglavo VM, 2016).
  • Development and validation of a stability-indicating HPLC method for determination of voriconazole and its related substances.: This research employs ammonium phosphate dibasic in the mobile phase for HPLC analysis, ensuring precise and reliable quantification of pharmaceutical compounds and their impurities (Gu P, Li Y, 2009).
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2159963040209839
description
suitable for HPLC, LiChropur™, 99.0-101.0% (T)
description
ACS reagent, ≥98%
description
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥98% (alkalimetric)
description
BioUltra, ≥99.0% (T)
assay
99.0-101.0% (T)
assay
≥98%
assay
≥98% (alkalimetric)
assay
≥99.0% (T)
technique(s)
LC/MS: suitable, ion chromatography: suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
crystals
form
powder, crystals or chunks
form
powder, crystals or granules
form
-
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
mp
155 °C (dec.) (lit.)
mp
155 °C (dec.) (lit.)
mp
155 °C (dec.) (lit.)
mp
155 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium phosphate dibasic
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-28-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)