Przejdź do
79766
Lutein solution
1 mg/L in ethanol, analytical standard
Synonim(y):
β,ε-Carotene-3,3′-diol, Xanthophyll solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2.5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H56O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
568.87
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
4180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
1 mg/L in ethanol
technique(s)
chromatography: suitable
refractive index
n20/D 1.361-1.363
UV absorption
λ: 441-451 nm Amax
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(/C=C/C=C(/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\[C@H]2C(C)=C[C@H](O)CC2(C)C
InChI
1S/C40H56O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-37-33(5)25-35(41)27-39(37,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-38-34(6)26-36(42)28-40(38,9)10/h11-25,35-37,41-42H,26-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t35-,36+,37-/m0/s1
InChI key
KBPHJBAIARWVSC-RGZFRNHPSA-N
General description
Lutein belongs to the class of carotenoids and is found in human serum and is also present in retina and macula lenses.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
X6250PHL8972307168
Lutein phyproof® Reference Substance
PHL89723
Lutein
Luteina analytical standard
Supelco
07168
Luteina
description
1 mg/L in ethanol, analytical standard
description
from marigold
description
phyproof® Reference Substance
description
analytical standard
application(s)
cosmetics
food and beverages
application(s)
-
application(s)
cannabis testing
cosmetics
food and beverages
application(s)
cosmetics
detection
food and beverages
grade
analytical standard
grade
-
grade
primary reference standard
grade
analytical standard
technique(s)
chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable, chromatography: suitable
format
single component solution
format
-
format
neat
format
neat
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥96.0% (HPLC)
refractive index
n20/D 1.361-1.363
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)